Läs mer
Contec™ ProZorb™ Nonwoven renrumsservetter
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1800
Beskrivning
- Texturerade polyester/cellulosa fiberdukar främjar effektiv rengöring
- Låga halter av partiklar och extraherbara ämnen
- Stark och hållbar
- Designad för icke-slipande applikationer inom bioteknik-, läkemedels-, elektronik-, halvledarindustrin och mer
- Rekommenderas för användning i ISO Klass 5 renrumsapplikationer; Använd för att torka av produkten innan du går in i renrummet
- Perfekt för spillsanering i kritiska miljöer
- Inga kemiska bindemedel eller ytaktiva ämnen
Beställningsinfo
Ytvikt: 55 g/m 2 .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumstorkare |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.48 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Basvikt | 55 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 5 |
| Mått (L x B) | 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm) |
| För användning med (applikation) | Renrum |
| Visa mer |