Läs mer
Contec™ ProZorb™ Nonwoven renrumsservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-210598 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1800
Produktkod. 15691393
Brand: Contec™ PZ1212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med cellulosa och polyester genom en speciell process som skapar öppningar i tyget samtidigt som tjockleken förstärks. Contec™ ProZorb™ Nonwoven Cleanroom Wipes ger en strukturerad yta med utmärkt sorptionskapacitet och partikelavlägsningsförmåga.
  • Texturerade polyester/cellulosa fiberdukar främjar effektiv rengöring
  • Låga halter av partiklar och extraherbara ämnen
  • Stark och hållbar
  • Designad för icke-slipande applikationer inom bioteknik-, läkemedels-, elektronik-, halvledarindustrin och mer
  • Rekommenderas för användning i ISO Klass 5 renrumsapplikationer; Använd för att torka av produkten innan du går in i renrummet
  • Perfekt för spillsanering i kritiska miljöer
  • Inga kemiska bindemedel eller ytaktiva ämnen
Beställningsinfo
Ytvikt: 55 g/m 2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Material Polyestercellulosa
Basvikt 55
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5
Mått (L x B) 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
För användning med (applikation) Renrum