Läs mer
Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudramar
Handla allt Contec Produkter
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål, aluminium, Aluminum
För användning med (utrustning):
Alla stilar av kantlösa mopphuvuden
Medium VertiKlean , Medium eller Large VertiKlean MAX
Mellanstora VertiKlean och mellanstora eller stora VertiKlean MAX mopphuvuden
QuickConnect mopphandtag
Regelbunden VertiKlean MAX huvudram
Stort VertiKlean mopphuvud
Vanlig VertiKlean MAX-huvudram
Vanlig VertiKlean och vanlig VertiKlean MAX
Vanliga VertiKlean- och VertiKlean MAX-mopphuvuden
Längd (engelska):
7 tum
7,5 tum
11,5 tum
11,5 tum.
14 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Med en snabbkopplingsknapp för enkel montering till alla storlekar och stilar Contec™ Snabbt Connect™ handtag. Contec™ QuickConnect™ Mopphuvudsramar är speciellt utformade för användning med Contec™ familj av moppsystem.
- Offer maximum flexibility for cleaning in critical environments
- Interchangeable frames for Contec Mopping Systems
- Autoclavable
- Capped end and quick-connect feature for easy attachment
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mop Head Frame |
| Längd (engelska) | 7,5 tum |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Längd (metrisk) | 19 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med (utrustning) | QuickConnect mopphandtag |
| Beskrivning | EasyCurve QuickConnect Mop Head Frame |
| För användning med (applikation) | Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments. |
| Material | Rostfritt stål |