Läs mer
Contec™ QuickConnect™ Mopphandtag och krokar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11932405 Handla allt Contec Produkter
Change view
Material:
Anodiserad aluminium
Glasfiber
Kolfiber
Rostfritt stål
Produkttyp:
1 bit handtag med fast längd
2-delat utdragbart handtag
Handtag
Utdragbart handtag
Längd (engelska):
16 till 30 tum.
16 tum
18 till 32 tum.
18 tum
37,5 till 65,5 tum.
40 till 70 tum.
50 till 92 tum.
60 tum.
63 till 114 tum.
66 till 224 tum.
69 till 334 tum.
För användning med (utrustning):
QuickTask Platt gångjärnsram av polypropenmopphuvud
VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar
VertiKlean, VertiKlean MAX, kantlös mopp, EasyCurve- och EasyReach-moppar, DualClean-system, QuickConnect-mopphuvudramar
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Produkttyp Längd (engelska) För användning med (utrustning) unitSize
11932405 Anodiserad aluminium 2-delat utdragbart handtag 16 till 30 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar Varje
11952405 Rostfritt stål 2-delat utdragbart handtag 16 till 30 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar Varje
11942405 Anodiserad aluminium 2-delat utdragbart handtag 50 till 92 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar Varje
11962405 Rostfritt stål 2-delat utdragbart handtag 50 till 92 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar Varje
11932415 Rostfritt stål 1 bit handtag med fast längd 16 tum VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar Varje
11972415 Rostfritt stål 1 bit handtag med fast längd 60 tum. QuickTask Platt gångjärnsram av polypropenmopphuvud Varje
16031012 Glasfiber 2-delat utdragbart handtag 37,5 till 65,5 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar Varje
17958312 Kolfiber Utdragbart handtag 69 till 334 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar -
17918312 Kolfiber Utdragbart handtag 63 till 114 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar -
17908312 Kolfiber Utdragbart handtag 18 till 32 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar -
17948312 Kolfiber Utdragbart handtag 40 till 70 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar -
17938312 Kolfiber Utdragbart handtag 66 till 224 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar -
30280811 Kolfiber Handtag 18 tum VertiKlean, VertiKlean MAX, kantlös mopp, EasyCurve- och EasyReach-moppar, DualClean-system, QuickConnect-mopphuvudramar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11932405 Supplier Contec™ Supplier No. 2642
Add to basket
Add to basket
Välj mellan lätt anodiserad aluminium, slitstarkt elektropolerat rostfritt stål eller glasfiber. QuickConnect™ Mopphandtag finns i fast längd eller teleskopiska modeller för att passa alla moppbehov.
Välj mellan lätt anodiserad aluminium, slitstarkt elektropolerat rostfritt stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Mopphandtag finns i fast längd eller teleskopiska modeller för att passa alla moppbehov.
QuickConnect™ Mopphuvudens ramar och handtag erbjuder maximal flexibilitet för rengöring i kritiska miljöer. Investera i ett handtag och välj olika utbytbara huvuden och ramar för specifika applikationer.
QuickConnect Mopphandtag:
  • Använd med full Contec™ linje av moppsystem
  • Autoklaveringsbar
  • Teleskoplängder: 16 tum. (41 cm) sträcker sig till 30 tum. (76 cm), 50 tum. (127 cm) handtag sträcker sig till 92 tum. (234 cm), 69 tum. (175 cm) sträcker sig till 10,8 fot. (3,3 m)
  • Fasta längder: 16 tum. (41 cm), 60 tum. (152 cm)
  • För svåråtkomliga tak och väggar, en 16 fot. (4,9 m) handtag i anodiserat aluminium finns tillgängligt; 4-delat handtag separeras enkelt för autoklavering
QuickConnect Mopphandtagskrokar:
  • QuickConnect handtagskrok, tillgänglig för att passa 0,9 tum. (2 cm) och 1 tum. (2,5 cm) handtag
  • Mopphandtagskrok håller säkert QuickConnect handtag till skopvagnarna, vilket minskar risken för missöden eller spill
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp 2-delat utdragbart handtag
Färgkod Vitt
Längd (engelska) 16 till 30 tum.
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 40 till 76 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar
För användning med (applikation) Städning i kritiska miljöer
Färgkodad Nej
Material Anodiserad aluminium