Läs mer
Beschreibung
Välj mellan lätt anodiserad aluminium, slitstarkt elektropolerat rostfritt stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Mopphandtag finns i fast längd eller teleskopiska modeller för att passa alla moppbehov.
- Fullständigt autoklaverbar QuickConnect mopphandtag och utbytbara mopphuvudsramar samverkar för maximal flexibilitet för rengöring i kritiska miljöer. Investera i ett handtag och de olika utbytbara huvuden som krävs för dina specifika applikationer. Handtag finns i flera längder och stilar.
- Teleskophandtag finns i lättviktskolfiber och anodiserad aluminium eller slitstarkt rostfritt stål eller glasfiber. Välj mellan en mängd olika längder från 16 tum. (40 cm) sträcker sig till 30 tum. (75 cm) till 66 tum. (1,7 m) sträcker sig till 224 tum. (5,7 m). För svåråtkomliga tak och väggar, en 27,8 fot. (8,5 m) kolfiberhandtag finns tillgängligt som är lätt och lätt att manövrera.
- Ett 60 tums handtag i ett stycke i rostfritt stål finns också tillgängligt.
- Kompatibel med alla QuickConnect™ ramar
- Flera längder tillgängliga
Spezifikation
Spezifikation
| Mått | 18 till 32 tum. |
| Produkttyp | Utdragbart handtag |
| Färgkod | Svart |
| Längd (engelska) | 18 till 32 tum. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar |
| Färgkodad | Nej |
| Material | Kolfiber |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?