Läs mer
Contec™ QuickConnect™ Mopphandtag och krokar
Produktkod. 17948312 Handla allt Contec Produkter
Change view
Material:
Anodiserad aluminium
Glasfiber
Kolfiber
Rostfritt stål
Produkttyp:
1 bit handtag med fast längd
2-delat utdragbart handtag
Handtag
Utdragbart handtag
Längd (engelska):
16 till 30 tum.
16 tum
18 till 32 tum.
18 tum
37,5 till 65,5 tum.
40 till 70 tum.
50 till 92 tum.
60 tum.
63 till 114 tum.
66 till 224 tum.
69 till 334 tum.
För användning med (utrustning):
QuickTask Platt gångjärnsram av polypropenmopphuvud
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop EasyCurve och EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop Head Frames
VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Produkttyp Längd (engelska) För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
17948312 Kolfiber Utdragbart handtag 40 till 70 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar -
11952405 Rostfritt stål 2-delat utdragbart handtag 16 till 30 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar Varje
11932405 Anodiserad aluminium 2-delat utdragbart handtag 16 till 30 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar Varje
11942405 Anodiserad aluminium 2-delat utdragbart handtag 50 till 92 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar Varje
11962405 Rostfritt stål 2-delat utdragbart handtag 50 till 92 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar Varje
11932415 Rostfritt stål 1 bit handtag med fast längd 16 tum VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar Varje
11972415 Rostfritt stål 1 bit handtag med fast längd 60 tum. QuickTask Platt gångjärnsram av polypropenmopphuvud Varje
16031012 Glasfiber 2-delat utdragbart handtag 37,5 till 65,5 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar Varje
17958312 Kolfiber Utdragbart handtag 69 till 334 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar -
17918312 Kolfiber Utdragbart handtag 63 till 114 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar -
17908312 Kolfiber Utdragbart handtag 18 till 32 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar -
17938312 Kolfiber Utdragbart handtag 66 till 224 tum. VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar -
30280811 Kolfiber Handtag 18 tum VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop EasyCurve och EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop Head Frames -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17948312 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer CFH70
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Välj mellan lätt anodiserad aluminium, slitstarkt elektropolerat rostfritt stål eller glasfiber. QuickConnect™ Mopphandtag finns i fast längd eller teleskopiska modeller för att passa alla moppbehov.
Välj mellan lätt anodiserad aluminium, slitstarkt elektropolerat rostfritt stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Mopphandtag finns i fast längd eller teleskopiska modeller för att passa alla moppbehov.
  • Fullständigt autoklaverbar QuickConnect mopphandtag och utbytbara mopphuvudsramar samverkar för maximal flexibilitet för rengöring i kritiska miljöer. Investera i ett handtag och de olika utbytbara huvuden som krävs för dina specifika applikationer. Handtag finns i flera längder och stilar.
  • Teleskophandtag finns i lättviktskolfiber och anodiserad aluminium eller slitstarkt rostfritt stål eller glasfiber. Välj mellan en mängd olika längder från 16 tum. (40 cm) sträcker sig till 30 tum. (75 cm) till 66 tum. (1,7 m) sträcker sig till 224 tum. (5,7 m). För svåråtkomliga tak och väggar, en 27,8 fot. (8,5 m) kolfiberhandtag finns tillgängligt som är lätt och lätt att manövrera.
  • Ett 60 tums handtag i ett stycke i rostfritt stål finns också tillgängligt.
  • Kompatibel med alla QuickConnect™ ramar
  • Flera längder tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 40 till 70 tum.
Produkttyp Utdragbart handtag
Färgkod Svart
Längd (engelska) 40 till 70 tum.
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) VertiKlean, VertiKlean MAX, Kantlös Mopp, EasyCurve och EasyReach Moppar, DualClean System, QuickConnect Mopphuvudramar
Färgkodad Nej
Material Kolfiber