Description
Välj mellan lätt anodiserad aluminium, slitstarkt elektropolerat rostfritt stål eller glasfiber. Contec™ QuickConnect™ Mopphandtag finns i fast längd eller teleskopiska modeller för att passa alla moppbehov.
QuickConnect™ Mopphuvudets ramar och handtag erbjuder maximal flexibilitet för rengöring i kritiska miljöer. Investera i ett handtag och välj olika utbytbara huvuden och ramar för specifika tillämpningar.
QuickConnect Mopphandtag:- Användning med hela Contec™ serien moppsystem
- Autoklaveringsbar
- Teleskopiska längder: 16 tum (41 cm) sträcker sig till 30 tum (76 cm), 50 tum (127 cm) handtaget förlängs till 92 tum (234 cm), 69 tum (175 cm) sträcker sig till 10,8 fot (3,3 m)
- Fasta längder: 40 cm. (41 cm), 150 cm. (152 cm)
- För svåråtkomliga tak och väggar är det 16 fot (4,9 m) anodiserat aluminiumhandtag finns tillgängligt; 4-delat handtag går lätt att separera för autoklavering
- QuickConnect Handtagskrok, tillgänglig för att få plats med 0,9 tum (2 cm) och 1 tum (2,5 cm) handtag
- Mopphandtagskroken håller QuickConnect handtagen säkert fast vid hinkvagnarna, vilket minskar risken för olyckor eller spill
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Handtag |
| Färgkod | Svart |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (utrustning) | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mop EasyCurve och EasyReach Mops, DualClean System, QuickConnect Mop Head Frames |
| Färgkodad | Nej |
| Material | Kolfiber |