Läs mer
Contec™ MicroGenesis™ Mikrofiberservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16645524 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
31 x 25 cm (12 x 10 tum)
46 x 25 cm (18 x 10 tum)
Produktkod. 16645524
Brand: Contec™ LWMM0300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla upp och behåll partiklar, damm och andra föroreningar i renrum och andra kritiska applikationer. MicroGenesis™ Mikrofiberservetter använder mikrofibergarn av 100 % polyester stickat till ett termiskt bundet polypropensubstrat. Denna struktur applicerar endast mikrofiber på avtorkningsytan där det behövs samtidigt som den förseglar basen av varje stygn i en termiskt bunden bas.
  • För torra applikationer där partikelupptagning och retention är avgörande
  • Designad med en mikrofrottéhög för att ge snabb och effektiv upptagning och kvarhållning av partiklar som mikrofiber är känt för
  • Tillför maximal mängd mikrofiber för att plocka upp och hålla kvar partiklar, damm och andra föroreningar i renrum och andra kritiska applikationer
  • I vissa applikationer kan produktens torrprestanda möjliggöra eliminering av kostsamma rengöringskemikalier
  • Contecs unika bearbetning ger MicroGenesis torka utmärkta absorptionsegenskaper, vilket gör den idealisk för flera applikationer och industrier
  • Kompatibel med ett brett utbud av desinfektionsmedel, kemikalier och lösningar
  • Säker att använda med alla desinfektionsmedel inklusive blekmedel och kvartärt ammonium
Användningsområden:
  • Tabletttillverkning och fina pulverformiga läkemedel
  • Pulverrester som genereras och deponeras på utrustning, golv, väggar och tak
  • Fettborttagning från produktionsutrustning mellan tillverkade partier
  • Rengöring av glas och glasögon
  • Allmänt renrum
  • Samla upp och avlägsna spill
  • Våt och torr golvrengöring
  • Rengöring och polering av rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mikrofiberservett
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 46 cm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 25 cm
Material Polyester mikrofiber
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 46 x 25 cm (18 x 10 tum)
För användning med (applikation) Idealisk för partikelupptagning och pulverrester som genereras och deponeras på utrustning, golv, väggar och tak
Förpackningsmängd 100/påse, 4 påsar/Cs.
Lager 1-ply