Beskrivning
Välj ett moppsystem med en mängd olika alternativ. De Contec™ QuickTask™ Flat Mops är idealiskt lämpade för rengöring och applicering av desinfektionsmedel på tak, väggar och golv inklusive perforerade renrumsgolv och galler. Alla QuickTask™ hårdvaran är helt autoklaverbar.
- Systemet QuickTask består av olika stickade mopphuvuden av polyester, polyester/cellulosa, mikrofiber/skum och mikrofiberflata mopphuvuden som enkelt kan monteras på en gångjärnsram och handtagsmontering
- Varje mopphuvud är kompatibelt med ett brett utbud av kemikalier och desinfektionsmedel, inklusive quats och hypokloritlösningar
- Glider snabbt och enkelt in i QuickTask mopphuvudskydd
- All QuickTask hårdvara är helt autoklavbar
- Hållbara, lätta hopfällbara ramar i rostfritt stål för användning med alla QuickConnect handtag eller blått polypropenhandtag för användning med 60 tum rostfritt handtag QuickConnect och 69 tum utdragbart handtag i glasfiber
- Lätta, engångsmoppskydd gjorda av sorbent, flerskikts stickad polyester
- Optimerad för användning på släta ytor; applicera lösningarna jämnt samtidigt som föroreningar tas bort
- Försåg renrum tvättat för mer kritiska miljöer
- Tillgängliga sterila och icke-sterila
- Högsta sorbency hos QuickTask moppskydd
- Liten slinga mikrofiberkonstruktion ger exceptionell prestanda för att avlägsna vätskor, jord, rester och andra föroreningar från de flesta ytor
- Exceptionell absorption och mopp-till-tork-prestanda på våta ytor
- Idealiskt för polymergolv
- Renaste och mest hållbara QuickTask moppöverdraget
- Mediumlånga ögglor följer nästan vilken form som helst
- Idealiskt för att rengöra vikbaser, tak och väggfogar enklare än med vanliga platta moppar
- Försåg renrum tvättade för kritiska miljöer
- Unik mikrofiberyta med skumkärna säkerställer utmärkt golvkontakt, absorption och överlägsen ytrengöring
- Räfflad mikrofiber möjliggör exceptionell rengöring, lösningsapplicering och mopp-till-tork-prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 41 x 13 cm (16 x 5 tum) |
| Produkttyp | Mopphuvud |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 16 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 41 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 13 cm |
| Bredd (engelska) | 5 tum |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Visa mer |