Läs mer
Contec™ QuickTask™ Platta moppar
Produktkod. p-4893738 Handla allt Contec Produkter
Change view
Material:
Mikrofiber polyester
Mikrofiberpolyester
Polyester
Polyester, Cellulosa
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
Paket med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Sterilitet unitSize
15117925 Polyester, Cellulosa Icke-steril -
11962425 Polyester Icke-steril Paket med 4
11942435 Mikrofiber polyester Icke-steril Paket med 40
11902435 Mikrofiberpolyester Icke-steril Paket med 10
15107925 Polyester, Cellulosa Sterila Paket med 40
15636996 Polyester Sterila Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15117925 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer TASK0500
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj ett moppsystem med en mängd olika alternativ. De Contec™ QuickTask™ Flat Mops är idealiskt lämpade för rengöring och applicering av desinfektionsmedel på tak, väggar och golv inklusive perforerade renrumsgolv och galler. Alla QuickTask™ hårdvaran är helt autoklaverbar.
  • De QuickTask Systemet består av en mängd stickad polyester, polyester/cellulosa, mikrofiber/skum och plattmopphuvuden i mikrofiber som enkelt installeras på en gångjärnsförsedd mopphuvudram och handtagsmontering
  • Varje mopphuvud är kompatibelt med ett brett utbud av kemikalier och desinfektionsmedel inklusive quats och hypokloritlösningar
  • Snabbt och enkelt glider in QuickTask mopp huvudskydd
  • Alla QuickTask hårdvaran är helt autoklaverbar
  • Slitstarka, lätta fällbara ramar i rostfritt stål för användning med alla QuickConnect handtag eller blått polypropenhandtag för användning med 60 tum rostfritt stål QuickConnect handtag och 69 tum utdragbart handtag i glasfiber
Polyester stickade moppöverdrag (TASK0200 och TASK0250):
  • Lättvikts moppöverdrag för engångsbruk av absorberande flerskiktsstickad polyester
  • Optimerad för användning på släta ytor; applicera lösningarna jämnt samtidigt som du tar bort föroreningar
  • Levereras renrum tvättat för mer kritiska miljöer
  • Finns sterila och icke-sterila
Slingade mikrofibermoppöverdrag (TASK0300):
  • Högsta absorptionsförmåga av QuickTask moppskydd
  • Mikrofiberkonstruktion med liten ögla ger exceptionell prestanda när det gäller att ta bort vätskor, smuts, rester och andra föroreningar från de flesta ytor
  • Exceptionell absorptionsförmåga och mopp-till-tork-prestanda på våta ytor
  • Idealisk för polymergolv
Stickade ögla polyestermopphuvuden (TASK0400):
  • Renaste och mest hållbara QuickTask moppskydd
  • Medellånga öglor anpassar sig till nästan alla former
  • Idealisk för att rengöra bukbottnar, tak- och väggskarvar lättare än med vanliga platta moppar
  • Levereras renrum tvättat för kritiska miljöer
Mopphuvuden i mikrofiber och skumkärna (TASK0600 och TASK0650):
  • Unik mikrofiberyta med skumkärnkonstruktion säkerställer utmärkt golvkontakt, absorptionsförmåga och överlägsen ytrengöring
  • Ribbad mikrofiber möjliggör exceptionell rengöring, applicering av lösning och mopp-till-tork-prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 41 x 13 cm (16 x 5 tum)
Produkttyp Mopphuvud
Färgkod Vitt
Längd (engelska) 16 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 41 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 13 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) QuickTask™ Moppningssystem
För användning med (applikation) Idealiskt lämpad för rengöring och applicering av desinfektionsmedel på tak, väggar och golv, inklusive perforerade renrumsgolv och galler
Färgkodad Nej
Material Polyester, Cellulosa