Läs mer
Contec™ QuickTask™ Platta gångjärnsramar för mopphuvud
BIOPHARMA
Produktkod. 15895587 Handla allt Contec Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Mått:
40 x 10 cm (15,5 x 3,75 tum)
41 x 13 cm (16 x 5 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Mått Förpackningsstorlek
15895587 Polypropen 41 x 13 cm (16 x 5 tum) Varje
17255434 Polypropen 40 x 10 cm (15,5 x 3,75 tum) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15895587 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer 2740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.00 SEK
    427.73 SEK / Paket med 1
    Save 57.27 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-12-2026
Contec™ QuickTask™ Platta gångjärnsmopphuvudsramar är hållbara, lätta och exklusivt designade för Contec™ QuickTask™ Moppsystem.
  • Finns i rostfritt stål eller blå polypropen
  • Autoklaveringsbar
  • Kompatibel med de flesta vanliga desinfektionslösningar och lösningsmedel
  • De QuickTask™ Systemet består av en mängd stickad polyester, polyester/cellulosa, mikrofiber/skum och plattmopphuvuden i mikrofiber som enkelt installeras på en gångjärnsförsedd mopphuvudram och handtagsmontering
  • De QuickTask™ Systemet är idealiskt lämpat för rengöring av golv, inklusive perforerade renrumsgolv och galler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 41 x 13 cm (16 x 5 tum)
Produkttyp Mopphuvudram
Färgkod Vitt
Färg Blått
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Contec™ QuickConnect™ 60 tum. Handtag i rostfritt stål (Fisher kat.nr 19168798)
För användning med (applikation) Idealisk för rengöring och applicering av desinfektionsmedel på tak, väggar och golv inklusive perforerade renrumsgolv och galler
Färgkodad Nej