Description
- Finns i rostfritt stål eller blå polypropen
- Autoklaveringsbar
- Kompatibel med de flesta vanliga desinfektionslösningar och lösningsmedel
- De QuickTask™ Systemet består av en mängd stickad polyester, polyester/cellulosa, mikrofiber/skum och plattmopphuvuden i mikrofiber som enkelt installeras på en gångjärnsförsedd mopphuvudram och handtagsmontering
- De QuickTask™ Systemet är idealiskt lämpat för rengöring av golv, inklusive perforerade renrumsgolv och galler
Specifications
Specifications
| Mått | 40 x 10 cm (15,5 x 3,75 tum) |
| Produkttyp | Mopphuvudram |
| Färgkod | Vitt |
| Färg | Blått |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Contec™ QuickConnect™ 60 tum. Handtag i rostfritt stål (Fisher kat.nr 19168798) |
| För användning med (applikation) | Idealiskt lämpad för rengöring och applicering av desinfektionsmedel på tak, väggar och golv, inklusive perforerade renrumsgolv och galler |
| Färgkodad | Nej |
| Show More |