Läs mer
Contec™ Kanniker för SATWIPES™ förmättade våtservetter
Produktkod. 16387877 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
6 x 9 tum
Produktkod. Mått (L x B)
16387877 6 x 9 tum
1 options
Produktkod. 16387877 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SATCAN120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00 SEK
    743.86 SEK / Paket med 10
    Save 198.14 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-03-2027
Kanniker för användning med Contec™ SATWIPES™ förmättade servetter.
  • Återanvändbar dispenser minskar hanteringen av lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare för SATWipes
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
Diameter (metrisk) 120 mm
Mått (L x B) 6 x 9 tum
För användning med (utrustning) Våtservetter (15 x 23 cm)