Läs mer
Contec™ SATWIPES™ Förmättade våtservetter
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
23 x 15 cm (9 x 6 tum)
23 x 18 cm (9 x 7 tum)
Material:
Polyester
Polyester, Rayon
Polyestercellulosa
Polypropen, Rayon
Mättnadslösning:
10% IPA, 90% destillerat vatten
100% IPA
100% aceton
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
750 ml 70 % IPA, 30 % DI-vatten
Förpackningsmängd:
100-pack, 12-pack/förpackningar
100-pack, 18-pack/förpackningar
12-pack
1200/Cs.
1800-talet/C.
700-pack, 2-pack/förpackningar
700/Hink
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1400
Paket med 1800
Beskrivning
- Slitstarka, förmättade våtservetter med ett urval av lösningsmedelsmättnad på perforerade rullar
- Polyester Nonwoven är idealiska för kritiska applikationer i ISO Klass 5 miljöer
- SATWIPES med polyester/cellulosa nonwoven-servetter erbjuder styrka och låga extraherbara ämnen för användning i mindre kritiska applikationer i ISO Klass 6 till 8 miljöer
- Designad för allmän rengöring och ytbehandling och för avtorkning av processverktyg och annan utrustning och för användning före inträde i renrum
Beställningsinfo
Förpackad hundra 6 x 9 tum. (15 x 23cm) torkare på perforerad rulle. Mest SATWipes fodral innehåller 12 förmättade rullar plus en behållare; 19-150-0711 och -0712 packade 18 påfyllningar per låda utan kapsel. Skräddarsydda substrat och ytterligare torkarstorlekar tillgängliga via din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant. Tomma burkar för våtservetter finns: 19-171-955.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förmättad servett |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 6 tum |
| Bredd (metrisk) | 15.2 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 23 x 15 cm (9 x 6 tum) |
| För användning med (applikation) | Utmärkta våtservetter för mindre kritiska applikationer, kompatibla med ISO klass 6 miljöer och torkar av innan de går in i renrummet |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X1200 SATWipes cellulose/polyester wipes, 15x23cm,
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol