Läs mer
Contec™ SATWIPES™ Förmättade våtservetter
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
23 x 15 cm (9 x 6 tum)
23 x 18 cm (9 x 7 tum)
Material:
Polyester
Polyester, Rayon
Polyestercellulosa
Polypropen, Rayon
Mättnadslösning:
10% IPA, 90% destillerat vatten
100% IPA
100% aceton
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
750 ml 70 % IPA, 30 % DI-vatten
Förpackningsmängd:
100-pack, 12-pack/förpackningar
100-pack, 18-pack/förpackningar
12-pack
1200/Cs.
1800-talet/C.
700-pack, 2-pack/förpackningar
700/Hink
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1400
Paket med 1800
Beskrivning
- Durable, presaturated wipes with a choice of solvent saturations on perforated rolls
- Polyester Nonwoven are ideal for critical applications in ISO Class 5 environments
- SATWIPES with Polyester/Cellulose Nonwoven Wipes offer strength and low extractables for use in less critical applications in ISO Class 6 to 8 environments
- Designed for general-purpose cleaning and surface preparation and for wiping process tools and other equipment and for use prior to cleanroom entry
Beställningsinfo
Förpackad hundra 6 x 9 tum. (15 x 23cm) torkare på perforerad rulle. Mest SATWipes fodral innehåller 12 förmättade rullar plus en behållare; 19-150-0711 och -0712 packade 18 påfyllningar per låda utan kapsel. Skräddarsydda substrat och ytterligare torkarstorlekar tillgängliga via din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant. Tomma burkar för våtservetter finns: 19-171-955.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pre-saturated Wipe |
| Längd (engelska) | 9 in. |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 in. |
| Bredd (metrisk) | 15.2 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Class 5 and 6 |
| Disponibel | Single-use |
| Mått (L x B) | 15 x 23 cm (6 x 9 tum) |
| Visa mer |