Läs mer
Contec™ SATWIPES™ Förmättade våtservetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17284533 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
23 x 15 cm (9 x 6 tum)
23 x 18 cm (9 x 7 tum)
Material:
Polyester
Polyester, Rayon
Polyestercellulosa
Mättnadslösning:
10 % IPA, 90 % DI vatten
100% IPA
100% aceton
70% IPA, 30% DI-vatten
Förpackningsmängd:
100-pack, 12-pack/förpackningar
100-pack, 18-pack/förpackningar
12-pack
1200/Cs.
700-pack, 2-pack/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1400
Paket med 1800
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material Mättnadslösning Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
17284533 23 x 15 cm (9 x 6 tum) Polyestercellulosa 70% IPA, 30% DI-vatten 100-pack, 12-pack/förpackningar -
17813294 15 x 23 cm (6 x 9 tum) Polyestercellulosa 10 % IPA, 90 % DI vatten 12-pack -
17214543 23 x 15 cm (9 x 6 tum) Polyester 70% IPA, 30% DI-vatten 100-pack, 18-pack/förpackningar Paket med 1800
17204543 23 x 15 cm (9 x 6 tum) Polyester 70% IPA, 30% DI-vatten 100-pack, 12-pack/förpackningar -
17224543 23 x 18 cm (9 x 7 tum) Polyester, Rayon 70% IPA, 30% DI-vatten 700-pack, 2-pack/förpackningar Paket med 1400
15597979 23 x 15 cm (9 x 6 tum) Polyestercellulosa 100% IPA 12-pack Paket med 1200
17863067 15 x 23 cm (6 x 9 tum) Polyester 100% aceton 1200/Cs. -
15754047 15 x 23 cm (6 x 9 tum) Polyester 100% IPA 12-pack Paket med 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17284533 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SATC17030BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3330.00 SEK
    2939.56 SEK / Paket med 1200
    Save 390.44 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbered dig för en mängd olika renrum. SATWIPES ™förmättade våtservetter erbjuds i olika alternativ för att hjälpa till med allmän rengöring ISO Klass 5 till ISO Klass 8 miljöer.
  • Slitstarka, förmättade våtservetter med ett urval av lösningsmedelsmättnad på perforerade rullar
  • Polyester Nonwoven är idealiska för kritiska applikationer i ISO Klass 5 miljöer
  • SATWIPES med polyester/cellulosa nonwoven-servetter erbjuder styrka och låga extraherbara ämnen för användning i mindre kritiska applikationer i ISO Klass 6 till 8 miljöer
  • Designad för allmän rengöring och ytbehandling och för avtorkning av processverktyg och annan utrustning och för användning före inträde i renrum
Beställningsinfo
Förpackad hundra 6 x 9 tum. (15 x 23cm) torkare på perforerad rulle. Mest SATWipes fodral innehåller 12 förmättade rullar plus en behållare; 19-150-0711 och -0712 packade 18 påfyllningar per låda utan kapsel. Skräddarsydda substrat och ytterligare torkarstorlekar tillgängliga via din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant. Tomma burkar för våtservetter finns: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 15 cm
Material Polyestercellulosa
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5 till 8
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 23 x 15 cm (9 x 6 tum)
För användning med (applikation) För mindre kritiska renrumstillämpningar eller torka av före inträde i renrum
Förpackningsmängd 100-pack, 12-pack/förpackningar
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% IPA, 30% DI-vatten
Sterilitet Icke-steril
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC SATWIPES WITH 70% IPA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol