Läs mer
Contec™ SATWIPES™ Förmättade våtservetter
Produktkod. 17813294 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
23 x 15 cm (9 x 6 tum)
23 x 18 cm (9 x 7 tum)
Material:
Polyester
Polyester, Rayon
Polyestercellulosa
Mättnadslösning:
10 % IPA, 90 % DI vatten
100% IPA
100% aceton
70% IPA, 30% DI-vatten
Förpackningsmängd:
100-pack, 12-pack/förpackningar
100-pack, 18-pack/förpackningar
12-pack
1200/Cs.
700-pack, 2-pack/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1400
Paket med 1800
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material Mättnadslösning Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
17813294 15 x 23 cm (6 x 9 tum) Polyestercellulosa 10 % IPA, 90 % DI vatten 12-pack -
17284533 23 x 15 cm (9 x 6 tum) Polyestercellulosa 70% IPA, 30% DI-vatten 100-pack, 12-pack/förpackningar -
17214543 23 x 15 cm (9 x 6 tum) Polyester 70% IPA, 30% DI-vatten 100-pack, 18-pack/förpackningar Paket med 1800
17204543 23 x 15 cm (9 x 6 tum) Polyester 70% IPA, 30% DI-vatten 100-pack, 12-pack/förpackningar -
17224543 23 x 18 cm (9 x 7 tum) Polyester, Rayon 70% IPA, 30% DI-vatten 700-pack, 2-pack/förpackningar Paket med 1400
15597979 23 x 15 cm (9 x 6 tum) Polyestercellulosa 100% IPA 12-pack Paket med 1200
17863067 15 x 23 cm (6 x 9 tum) Polyester 100% aceton 1200/Cs. -
15754047 15 x 23 cm (6 x 9 tum) Polyester 100% IPA 12-pack Paket med 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17813294 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SATC11090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3340.00 SEK
    2636.85 SEK / Paket med 1200
    Save 703.15 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Förbered dig för en mängd olika renrum. SATWIPES ™förmättade våtservetter erbjuds i olika alternativ för att hjälpa till med allmän rengöring ISO Klass 5 till ISO Klass 8 miljöer.
  • Hållbara, förmättade servetter med ett val av lösningsmedelsmättnad på perforerade rullar
  • Polyester-nonweven är idealiska för kritiska tillämpningar i ISO klass 5-miljöer
  • SATWIPES med polyester/cellusala nonwoven-servetter erbjuder styrka och låga extraktbara ämnen för användning i mindre kritiska tillämpningar i ISO klass 6 till 8-miljöer
  • Utformad för allmän rengöring och ytförberedelse samt för att torka av processverktyg och annan utrustning samt för användning före inträde i renrum
Beställningsinfo
Förpackad hundra 6 x 9 tum. (15 x 23cm) torkare på perforerad rulle. Mest SATWipes fodral innehåller 12 förmättade rullar plus en behållare; 19-150-0711 och -0712 packade 18 påfyllningar per låda utan kapsel. Skräddarsydda substrat och ytterligare torkarstorlekar tillgängliga via din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant. Tomma burkar för våtservetter finns: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 15.2 cm
Material Polyestercellulosa
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5 och 6
Disponibel För engångsbruk
Mått (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 tum)
För användning med (applikation) Utmärkta våtservetter för mindre kritiska tillämpningar, kompatibla med ISO klass 6-miljöer och torkar av innan man går in i renrummet
Förpackningsmängd 12-pack
Lager 2-ply
Mättnadslösning 10 % IPA, 90 % DI vatten
Sterilitet Icke-steril
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Contec® förmättade dukar med 10 % isopropylalkohol och 90 % vatten
Signalord
  • Varning
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .