Läs mer
Contec™ SATWIPES™ Förmättade våtservetter
BIOPHARMA
Produktkod. p-2440248 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
23 x 15 cm (9 x 6 tum)
23 x 18 cm (9 x 7 tum)
Material:
Polyester
Polyester, Rayon
Polyestercellulosa
Polypropen, Rayon
Mättnadslösning:
10% IPA, 90% destillerat vatten
100% IPA
100% aceton
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
750 ml 70 % IPA, 30 % DI-vatten
Förpackningsmängd:
100-pack, 12-pack/förpackningar
100-pack, 18-pack/förpackningar
12-pack
1200/Cs.
1800-talet/C.
700-pack, 2-pack/förpackningar
700/Hink
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1400
Paket med 1800
Produktkod. 17294533
Brand: Contec™ SATC17030/18BPR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förbered dig för en mängd olika renrum. SATWIPES ™förmättade våtservetter erbjuds i olika alternativ för att hjälpa till med allmän rengöring ISO Klass 5 till ISO Klass 8 miljöer.
  • Durable, presaturated wipes with a choice of solvent saturations on perforated rolls
  • Polyester Nonwoven are ideal for critical applications in ISO Class 5 environments
  • SATWIPES with Polyester/Cellulose Nonwoven Wipes offer strength and low extractables for use in less critical applications in ISO Class 6 to 8 environments
  • Designed for general-purpose cleaning and surface preparation and for wiping process tools and other equipment and for use prior to cleanroom entry
Beställningsinfo
Förpackad hundra 6 x 9 tum. (15 x 23cm) torkare på perforerad rulle. Mest SATWipes fodral innehåller 12 förmättade rullar plus en behållare; 19-150-0711 och -0712 packade 18 påfyllningar per låda utan kapsel. Skräddarsydda substrat och ytterligare torkarstorlekar tillgängliga via din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant. Tomma burkar för våtservetter finns: 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pre-saturated Wipe
Material Polyestercellulosa
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ISO Classes 5 to 8
Disponibel Single-use
Mått (L x B) 23 x 15 cm (9 x 6 tum)
För användning med (applikation) For Less Critical Clean Room Applications or Wipe Down Prior to Clean Room Entry
Förpackningsmängd 100-pack, 18-pack/förpackningar
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% IPA, 30% destillerat vatten
Sterilitet Non-sterile
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.