Läs mer
Contec™ Irradierade polyeten-hinkfoder
BIOPHARMA
Produktkod. 15332184 Handla allt Contec Produkter
Change view
Tjocklek (metrisk):
4 mil
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
15332184 4 mil Paket med 40
1 options
Produktkod. 15332184 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer BKTBAG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00 SEK
    2343.53 SEK / Paket med 40
    Save 316.47 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Rymmer 5 gal. (20 L) samt 6,5 gal. (25 L) och 7 gal. (27 L). Contec™ Bucket Liners skyddar hinkar och desinfektionslösningar genom att minska risken för korskontaminering.
  • Avsedd för engångsbruk
  • Håller lösningarna sterila, även utan autoklavåtkomst
  • Tillverkad och förpackad i ett ISO renrum av klass 4
  • Gamma bestrålades med en specificerad dos på 25–50 kGy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bucket Liner
Material LDPE
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) 5 gal. (20 L), 6,5 gal. (25 L), 7 gal. (27 L) Skopor
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 4 mil