Läs mer
Contec™ SterileSorb™ Torkar
BIOPHARMA
Produktkod. 16501900 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1050
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
16501900 30 x 30 cm (12 x 12 tum) Paket med 1050
1 options
Produktkod. 16501900 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer C21212IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5888.66 SEK
    4997.47 SEK / Paket med 1050
    Save 891.19 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-12-2026
Torkar upp spill, lämnar ytor torra och bibehåller styrkan i renrumsmiljöer. SterileSorb™ Servetter är perfekta för ISO Klass 6 applikationer. Servetter är dubbelförpackade för att säkerställa produktens integritet och kompromisslös inträde i den sterila sviten.
Torkar upp spill, lämnar ytor torra och bibehåller styrkan i renrumsmiljöer. Contec™ SterileSorb™ Servetter är perfekta för ISO Klass 6 applikationer. Servetter är dubbelförpackade för att säkerställa produktens integritet och kompromisslös inträde i den sterila sviten.
  • Nonwoven, hydroentrasslad polyester/cellulosablandning gör dessa torkdukar absorberande, hållbara och har lite extraherbara ämnen
  • Servetter är designade för icke-nötande applikationer som att torka och absorbera spill i renrummet och avtorkning av produkter innan de introduceras i renrummet
  • Etiketten tillhandahåller partinummer och utgångsdatum för partispårbarhet
  • Avdragbar ytterpåse, linjär avrivbar innerpåse
Beställningsinfo
Ytvikt, 67,8 g/ m2 . Gammabestrålad och validerad steril till en Sterility Assurance Level på 10 -6 i enlighet med AAMI riktlinjer. Sterilitetsintyg finns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyestercellulosa
Absorptionsförmåga Ultra
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 67.8 gsm
Certifikat och efterlevnad AAMI
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tum)
För användning med (applikation) Renrum
Lager 1-ply
Sterilitet Sterila