Beskrivning
Torkar upp spill, lämnar ytor torra och bibehåller styrkan i renrumsmiljöer. Contec™ SterileSorb™ Servetter är perfekta för ISO Klass 6 applikationer. Servetter är dubbelförpackade för att säkerställa produktens integritet och kompromisslös inträde i den sterila sviten.
- Nonwoven, hydroentrasslad polyester/cellulosablandning gör dessa torkdukar absorberande, hållbara och har lite extraherbara ämnen
- Servetter är designade för icke-nötande applikationer som att torka och absorbera spill i renrummet och avtorkning av produkter innan de introduceras i renrummet
- Etiketten tillhandahåller partinummer och utgångsdatum för partispårbarhet
- Avdragbar ytterpåse, linjär avrivbar innerpåse
Beställningsinfo
Ytvikt, 67,8 g/ m2 . Gammabestrålad och validerad steril till en Sterility Assurance Level på 10 -6 i enlighet med AAMI riktlinjer. Sterilitetsintyg finns.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.5 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Absorptionsförmåga | Ultra |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Basvikt | 67.8 gsm |
| Certifikat och efterlevnad | AAMI |
| Visa mer |