Läs mer
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Mopphuvuden
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16635564 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått:
21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tum)
24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tum)
32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tum)
38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tum)
38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tum)
46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Material:
Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum
Ribbad polyester mikrofiber, Skumma
Skumma
Skumma, Hydrofilt uretanskum
Typ av huvud:
Förseglad kant
Icke-tätad kant
Ribbad förseglad kant
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 24
Paket med 28
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått Sterilitet Material Typ av huvud Förpackningsstorlek
16635564 46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tum) Sterila Skumma, Hydrofilt uretanskum Förseglad kant -
16605564 21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tum) Icke-steril Ribbad polyester mikrofiber, Skumma Icke-tätad kant -
16615564 21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tum) Sterila Ribbad polyester mikrofiber, Skumma Icke-tätad kant -
15684937 32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tum) Icke-steril Skumma Icke-tätad kant Paket med 28
15585040 32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tum) Sterila Ribbad polyester mikrofiber, Skumma Icke-tätad kant Paket med 28
15610496 38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tum) Icke-steril Skumma Icke-tätad kant Varje
16625564 38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tum) Sterila Ribbad polyester mikrofiber, Skumma Icke-tätad kant -
15646996 38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tum) Icke-steril Ribbad polyester mikrofiber, Skumma Ribbad förseglad kant Paket med 16
15656996 38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tum) Sterila Ribbad polyester mikrofiber, Skumma Ribbad förseglad kant Paket med 24
16348845 24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tum) Icke-steril Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum Förseglad kant -
16358845 24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tum) Sterila Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum Förseglad kant -
16426830 46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tum) Icke-steril Skumma, Hydrofilt uretanskum Förseglad kant -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16635564 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer VKSE0350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6180.00 SEK
    5459.11 SEK / Paket med 20
    Save 720.89 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Rengör väggar, tak och andra svåråtkomliga ytor med lätthet. VertiKlean™ MAX™ Mopphuvuden fästs enkelt på ramar och håller längre än traditionella moppar.
  • Har ett enda lager av hydrofilt polyuretanskum laminerat till texturerat polyester mikrofibertyg
  • Uppbackad av en halvstyv termoformad platta som enkelt snäpps fast på mopphuvudets ram
  • Designad för applicering av desinfektionsmedel på både horisontella och vertikala ytor
  • Mopphuvuden är sammansatta av en absorberande engångssvamp laminerad till filamentpolyestertyg och baksida med en termoformad platta som lätt snäpps fast på VertiKlean mopp hårdvara
  • Nu tillgänglig med räfflad mikrofiber för bättre borttagning av föroreningar
  • Svängbar mopphuvudram är idealisk för rengöring av väggar, golv och tak samt svåråtkomliga områden som dragskåp, minimiljöer och runt ljusarmaturer och tung utrustning
  • Sterila mopphuvuden valideras sterila per AAMI ISO11137 riktlinjer
  • Autoklaverande mopphuvuden rekommenderas inte på grund av termoformad platta; dock är all hårdvara autoklaverbar
Beställningsinfo
Ramar, handtag och bucket wringer system säljs separat.
Certifikat
Validerad steril till en Sterility Assurance Level på 10 -6 per AAMI ISO11137:2006 riktlinjer. Sterilitetsintyg finns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tum)
Produkttyp Mopphuvud
Färgkod Vitt
Typ av huvud Förseglad kant
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1/påse, 20 påsar/Cs.
För användning med (applikation) Väggtvättsystem
Färgkodad Nej
Material Skumma, Hydrofilt uretanskum