Läs mer
Contec™ VertiKlean™ MAX™ Mopphuvuden
Produktkod. p-3827802 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått:
21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tum)
24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tum)
32 x 11 x 2 cm
32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tum)
38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tum)
38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tum)
46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tum)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Material:
Polyester, skum, Foam
Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum
Ribbad polyester mikrofiber, Skumma
Skumma
Skumma, Hydrofilt uretanskum
Typ av huvud:
Förseglad kant
Icke-tätad kant
Ribbad förseglad kant
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 24
Paket med 28
Paket med 4
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått Sterilitet Material Typ av huvud unitSize
13408166 32 x 11 x 2 cm Icke-steril Polyester, skum, Foam Icke-tätad kant Paket med 4
15184589 32 x 11 x 2 cm Sterila Polyester, skum, Foam Icke-tätad kant Paket med 28
16605564 21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tum) Icke-steril Ribbad polyester mikrofiber, Skumma Icke-tätad kant -
16615564 21 x 11 x 2 cm (8,4 x 4,3 x 0,7 tum) Sterila Ribbad polyester mikrofiber, Skumma Icke-tätad kant -
15684937 32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tum) Icke-steril Skumma Icke-tätad kant Paket med 28
15585040 32 x 11 x 2 cm (12,8 x 4,3 x 0,7 tum) Sterila Ribbad polyester mikrofiber, Skumma Icke-tätad kant Paket med 28
15610496 38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tum) Icke-steril Skumma Icke-tätad kant Varje
16625564 38 x 11 x 2 cm (15 x 4,3 x 0,7 tum) Sterila Ribbad polyester mikrofiber, Skumma Icke-tätad kant -
15646996 38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tum) Icke-steril Ribbad polyester mikrofiber, Skumma Ribbad förseglad kant Paket med 16
15656996 38 x 13 x 1 cm (15 x 5 x 0,375 tum) Sterila Ribbad polyester mikrofiber, Skumma Ribbad förseglad kant Paket med 24
16348845 24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tum) Icke-steril Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum Förseglad kant -
16358845 24 x 13 x 1 cm (9,5 x 5 x 0,375 tum) Sterila Ribbad polyester mikrofiber, Hydrofilt uretanskum Förseglad kant -
16426830 46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tum) Icke-steril Skumma, Hydrofilt uretanskum Förseglad kant -
16635564 46 x 13 x 1 cm (18 x 5 x 0,375 tum) Sterila Skumma, Hydrofilt uretanskum Förseglad kant -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 13408166 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer VKMX0200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rengör väggar, tak och andra svåråtkomliga ytor med lätthet. VertiKlean™ MAX™ Mopphuvuden fästs enkelt på ramar och håller längre än traditionella moppar.
  • Features a single layer of hydrophilic polyurethane foam laminated to textured polyester microfiber fabric
  • Backed by a semi-rigid thermoformed plate that easily snaps onto mop head frame
  • Designed for applying disinfectants to both horizontal and vertical surfaces
  • Mop heads are composed of a disposable absorbent sponge laminated to filament polyester knit fabric and backed with a thermoformed plate that easily snaps onto VertiKlean mop hardware
  • Now available with ribbed microfiber for better contamination removal
  • Pivoting mop head frame is ideal for cleaning walls, floors, and ceilings as well as hard-to-reach areas such as fume hoods, mini environments, and around light fixtures and heavy equipment
  • Sterile mop heads are validated sterile per AAMI ISO11137 guidelines
  • Autoclaving mop heads is not recommended due to thermoformed plate; however, all hardware is autoclavable
Beställningsinfo
Ramar, handtag och bucket wringer system säljs separat.
Certifikat
Validerad steril till en Sterility Assurance Level på 10 -6 per AAMI ISO11137:2006 riktlinjer. Sterilitetsintyg finns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 32 x 11 x 2 cm
Produkttyp Mop Head
Typ av huvud Icke-tätad kant
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Disponibel Single-use
Material Polyester, skum, Foam