Läs mer
Contec™ VertiKlean™ Väggtvättsystem Sterila texturerade mopphuvuden
BIOPHARMA
Produktkod. 16695554 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått:
15 x 4 x 1 tum. (38 x 11 x 3 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 32
Produktkod. Mått Förpackningsstorlek
16695554 15 x 4 x 1 tum. (38 x 11 x 3 cm) Paket med 32
1 options
Produktkod. 16695554 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer TLVKMOPIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6975.00 SEK
    6161.74 SEK / Paket med 32
    Save 813.26 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Contec™ VertiKlean™ Väggtvättsystem Sterila mopphuvuden och överdrag består av laminerat polyestertyg och högsorberande polyesterskum för utmärkt rengöringskapacitet och nötningsbeständighet.
Använd med VertiKlean™ Wall Washing System som är designat för rengöring av vertikala ytor. Contec™ VertiKlean™ Väggtvättsystem Sterila mopphuvuden och överdrag består av laminerat polyestertyg och högsorberande polyesterskum för utmärkt rengöringskapacitet och nötningsbeständighet. Ett texturerat alternativ för applikationer som kräver förbättrad partikelborttagning är tillgängligt.
  • Lätt, polyester, engångs
  • Idealisk för applicering av desinfektionsmedel och våtrengöring av vertikala ytor, tak och väggar i kontrollerade miljöer; nå obekväma hörn och tak med ett komplett rörelseomfång
  • Absorberande skum transporterar lösningsmedel och desinfektionsmedel till ytan; polyestertyg ger utmärkt nötningsbeständighet och hjälper till att fördela vätskan jämnt på ytan som ska rengöras
  • Huvuden är laserskurna för att täta kanterna, vilket ytterligare begränsar potentiell kontaminering i moppningsprocessen
  • Alternativet med strukturerad yta är idealiskt för applikationer som kräver ytterligare skurprestanda
  • Innehåller ingen cellulosa; kompatibel med ett brett utbud av kemikalier, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och rengöringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 15 x 4 x 1 tum. (38 x 11 x 3 cm)
Produkttyp Mopphuvud
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Färgkodad Nej
Material Stickad polyester, Polyesterskum