Läs mer
Contec™ VertiKlean™ Väggtvättsystem Icke-sterila mopphuvuden
Handla allt Contec Produkter
Mått:
8 x 4 x 1 tum. (21 x 11 x 2 cm)
13 x 4 x 1 tum. (32 x 11 x 2 cm)
15 x 4 x 1 tum. (38 x 11 x 2 cm)
Produkttyp:
Mopphuvud
Texturerat mopphuvud
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Paket med 4
Beskrivning
Använd med VertiKlean™ Wall Washing System som är designat för rengöring av vertikala ytor. Contec™ VertiKlean™ Väggtvättsystem Icke-sterila mopphuvuden och överdrag består av laminerat polyestertyg och högsorberande polyesterskum för utmärkt rengöringskapacitet och nötningsbeständighet. Ett texturerat alternativ för applikationer som kräver förbättrad partikelborttagning är tillgängligt.
- Lätt, polyester, engångs
- Idealisk för applicering av desinfektionsmedel och våtrengöring av vertikala ytor, tak och väggar i kontrollerade miljöer, för att nå obekväma hörn och tak med ett komplett utbud av rörelse
- Absorberande skum transporterar lösningsmedel och desinfektionsmedel till ytan
- Polyestertyg ger utmärkt nötningsbeständighet och hjälper till att fördela vätskan jämnt på ytan som ska rengöras
- Huvuden är laserskurna för att täta kanterna, vilket ytterligare begränsar potentiell kontaminering i moppningsprocessen
- Alternativet med strukturerad yta är idealiskt för applikationer som kräver ytterligare skurprestanda
- Innehåller ingen cellulosa
- Kompatibel med ett brett utbud av kemikalier, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och rengöringsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 15 x 4 x 1 tum. (38 x 11 x 2 cm) |
| Produkttyp | Mopphuvud |
| Färgkod | Vitt |
| Längd (engelska) | 15 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 38 cm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Höjd (metrisk) | 2 cm |
| Höjd (engelska) | 1 tum |
| Bredd (metrisk) | 101.6 mm |
| Visa mer |