Läs mer
Contec™ VertiKlean™ Väggtvättsystem Icke-sterila mopphuvuden
BIOPHARMA
Produktkod. 11952425 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått:
8 x 4 x 1 tum. (21 x 11 x 2 cm)
13 x 4 x 1 tum. (32 x 11 x 2 cm)
15 x 4 x 1 tum. (38 x 11 x 2 cm)
Produkttyp:
Mopphuvud
Texturerat mopphuvud
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått Produkttyp Förpackningsstorlek
11952425 13 x 4 x 1 tum. (32 x 11 x 2 cm) Mopphuvud Paket med 4
11972425 8 x 4 x 1 tum. (21 x 11 x 2 cm) Mopphuvud Paket med 4
15276333 13 x 4 x 1 tum. (32 x 11 x 2 cm) Texturerat mopphuvud Paket med 36
11932425 15 x 4 x 1 tum. (38 x 11 x 2 cm) Mopphuvud Paket med 4
15559694 15 x 4 x 1 tum. (38 x 11 x 2 cm) Texturerat mopphuvud Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11952425 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer MVKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    486.08 SEK / Paket med 4
    Save 65.92 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med VertiKlean™ Wall Washing System som är designat för rengöring av vertikala ytor. Contec™ VertiKlean™ Väggtvättsystem Icke-sterila mopphuvuden och överdrag består av laminerat polyestertyg och högsorberande polyesterskum för utmärkt rengöringskapacitet och nötningsbeständighet. Ett texturerat alternativ för applikationer som kräver förbättrad partikelborttagning är tillgängligt.
  • Lätt, polyester, engångs
  • Idealisk för applicering av desinfektionsmedel och våtrengöring av vertikala ytor, tak och väggar i kontrollerade miljöer, för att nå obekväma hörn och tak med ett komplett utbud av rörelse
  • Absorberande skum transporterar lösningsmedel och desinfektionsmedel till ytan
  • Polyestertyg ger utmärkt nötningsbeständighet och hjälper till att fördela vätskan jämnt på ytan som ska rengöras
  • Huvuden är laserskurna för att täta kanterna, vilket ytterligare begränsar potentiell kontaminering i moppningsprocessen
  • Alternativet med strukturerad yta är idealiskt för applikationer som kräver ytterligare skurprestanda
  • Innehåller ingen cellulosa
  • Kompatibel med ett brett utbud av kemikalier, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och rengöringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 13 x 4 x 1 tum. (32 x 11 x 2 cm)
Produkttyp Mopphuvud
Färgkod Vitt
Längd (engelska) 13 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 32 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Höjd (metrisk) 2 cm
Höjd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 101.6 mm
Bredd (engelska) 4 tum
Storlek Intermediär
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) 30,08 cm Medium VertiKlean QuickConnect Mopphuvudram
För användning med (applikation) Används med motsvarande hårdvara för våtrengöring av väggar och tak i icke-sterila miljöer
Färgkodad Nej
Material Stickad polyester, Polyesterskum