Beskrivning
- Rent bearbetad polyester
- Förlänger livslängden på VertiKlean mopp huvuden
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Moppskydd |
| Färgkod | Vitt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Storlek | Intermediär |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Medium VertiKlean Mopphuvud (MVKMOP) |
| För användning med (applikation) | Avtagbart lock ökar hållbarheten hos VertiKlean mopp när den används på nötande ytor |
| Färgkodad | Nej |
| Material | Polyester |