Läs mer
Contec™ VertiKlean™ Väggtvättsystem Sterila mopphuvuden
Produktkod. 15964970 Handla allt Contec Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
För användning med (utrustning):
14 tum Stor ram
30,08 cm Medelstor ram
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek För användning med (utrustning)
15964970 Intermediär 30,08 cm Medelstor ram
16615524 Betydande 14 tum Stor ram
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15964970 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer MVKMOPIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8000.00 SEK
    6323.06 SEK / Paket med 1
    Save 1676.94 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Använd med VertiKlean™ Wall Washing System som är designat för rengöring av vertikala ytor. VertiKlean™ Väggtvättsystem Sterila mopphuvuden och överdrag består av laminerat polyestertyg och högsorberande polyesterskum för utmärkt rengöringskapacitet och nötningsbeständighet. Ett texturerat alternativ för applikationer som kräver förbättrad partikelborttagning är tillgängligt.
  • Lättvikt, polyester, engångsbruk
  • Idealiskt för att applicera desinfektionsmedel och våtrengöring av vertikala ytor, tak och väggar i kontrollerade miljöer; att nå besvärliga hörn och tak med ett komplett rörelseomfång
  • Absorberande skum transporterar lösningsmedel och desinfektionsmedel till ytan; Polyestertyg erbjuder utmärkt slitstyrka och hjälper till att fördela vätskan jämnt på ytan som rengörs
  • Huvuden laserskärs för att täta kanterna, vilket ytterligare begränsar potentiell kontaminering i moppningsprocessen
  • Alternativet med texturerad yta är idealiskt för applikationer som kräver extra skrubbprestanda
  • Innehåller ingen cellulosa; kompatibel med ett brett utbud av kemikalier, tvättmedel, desinfektionsmedel och rengöringsmedel
Beställningsinfo
Aluminiumhandtag med moppram finns separat (kat. nr. 19-038-555).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mopphuvud
Färgkod Vitt
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Storlek Intermediär
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) 30,08 cm Medelstor ram
För användning med (applikation) För att applicera desinfektionsmedel och våtrengöra tak och väggar i kontrollerade miljöer
Färgkodad Nej
Material Stickad polyester, Polyesterskum