Beskrivning
- Lättvikt, polyester, engångsbruk
- Idealiskt för att applicera desinfektionsmedel och våtrengöring av vertikala ytor, tak och väggar i kontrollerade miljöer; att nå besvärliga hörn och tak med ett komplett rörelseomfång
- Absorberande skum transporterar lösningsmedel och desinfektionsmedel till ytan; Polyestertyg erbjuder utmärkt slitstyrka och hjälper till att fördela vätskan jämnt på ytan som rengörs
- Huvuden laserskärs för att täta kanterna, vilket ytterligare begränsar potentiell kontaminering i moppningsprocessen
- Alternativet med texturerad yta är idealiskt för applikationer som kräver extra skrubbprestanda
- Innehåller ingen cellulosa; kompatibel med ett brett utbud av kemikalier, tvättmedel, desinfektionsmedel och rengöringsmedel
Beställningsinfo
Aluminiumhandtag med moppram finns separat (kat. nr. 19-038-555).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mopphuvud |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Storlek | Liten |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | 7,5 tum Reguljär ram |
| För användning med (applikation) | För att applicera desinfektionsmedel och våtrengöra tak och väggar i kontrollerade miljöer |
| Material | Stickad polyester, Polyesterskum |