Läs mer
Contec™ CONTEXT™ Renrumspapper och anteckningsböcker
Handla allt Contec Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
5,5 x 8,5 tum.
8,5 x 11 tum.
A4 (210 x 297 mm)
Produkttyp:
CONTEXT™ Renrumsdokumentation
Renrumspapper
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 2500
Beskrivning
CONTEXT™ pappersanvändning Munising Bindningsmaterial tillverkat av syntetisk polymer-mättad cellulosa som ger optimal jämnhet och naturligt förbättrad skrivbarhet.
- Hög ljusstyrka, hög opacitet
- Ultralåg partikelgenerering
- Ultralågt innehåll av metalljoner
- Hög riv- och draghållfasthet
- Värmebeständig
- Kompatibel med standard- och höghastighetslaserskrivare
- Kompatibel med våta och torra kopieringssystem
- Idealisk för att spela in anteckningar och instruktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Munising Bondmaterial från syntetisk polyer-mättad cellulosa |
| Regerade | Nej |
| Bredd (engelska) Sida | 8,3 tum |
| Längd (engelska) Sida | 11,7 tum |
| Färg | Vitt |
| Omslagsfärg | Vitt |
| Mått (L x B) | A4 (210 x 297 mm) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Anteckna anteckningar och arbetsinstruktioner |
| Visa mer |