Läs mer
Standard för kontinuerlig kalibreringsverifiering 2: Al, As, Cr, Sb, Se, V @ 500; Ca, K, Mg, Na @ 5000 μg/ml i 20% HCl, VHG™
Beskrivning
Standard för kontinuerlig kalibreringsverifiering 2: Al, As, Cr, Sb, Se, V @ 500; Ca, K, Mg, Na @ 5000 μg/ml i 20% HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Antimony/Arsenic/Chromium/Selenium/Vanadium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-47-3, 7782-49-2, 7440-62-2 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium/Antimony/Arsenic/Chromium/Selenium/Vanadium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Lösningsmedel eller matris | Späd HCl |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 500 μg/mL/Antimony 500 μg/mL/Arsenic 500 μg/mL/Chromium 500 μg/mL/Selenium 500 μg/mL/Vanadium 500 μg/mL/Calcium 5000 μg/mL/Magnesium 5000 μg/mL/Potassium 5000 μg/mL/Sodium 5000 μg/mL |