Läs mer
Brady™ Kontinuerlig upplösbar papperstejp för J2000-skrivare
Produktkod. 17120471
Change view
Bredd (metrisk):
28,58 mm
57,15 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
17120471 28,58 mm
17130471 57,15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17120471 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 151239
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självhäftande och extremt lätt att applicera.
  • Att utsätta etiketten för varmt vatten kommer att lösa upp den helt inom 30 sekunder, utan att skada ytan den applicerades på och utan att lämna några rester
  • Minskar det arbete som krävs för att ta bort etiketter
  • Minskar underhåll av filter och avlopp
  • Möjliggör enkel återidentifiering av återanvändbara föremål i en rad olika branscher
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Akryl, Avtagbar
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material papper
Utskrivbara sidor Främre
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Tape
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Asset tracking, General identification, Laboratory labelling
För användning med (utrustning) BradyJet J2000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 Tape/Bag
Kvantitet 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +172 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +78 °C
Tjocklek (engelska) 0,0030 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Mått (LxB) 30.48 m x 28.58 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 1,125 tum
Bredd (metrisk) 28,58 mm
Vikt (metrisk) 165 g
Alternativt artikelnummer J20C-1125-403