Läs mer
Brady™ Kontinuerlig upplösbar papperstejp för J2000-skrivare
Produktkod. 17130471 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
28,58 mm
57,15 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
17130471 57,15 mm
17120471 28,58 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17130471 Supplier Brady™ Supplier No. 151240
Beräknad leverans: 09-12-2026
Självhäftande och extremt lätt att applicera.
  • Att exponera etiketten för varmt vatten löser den helt upp inom 30 sekunder, utan skador på ytan den applicerats på, och utan att lämna några rester
  • Minskar arbetsinsatsen för att ta bort etiketter
  • Minskar underhållet av filter och dränering
  • Möjliggör enkel återidentifiering av återanvändbara föremål inom en rad olika branscher
Specifications
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Avtagbar
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material papper
Utskrivbara sidor Front
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Band
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BradyJet J2000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 band/påse
Kvantitet 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +172 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +78 °C
Tjocklek (engelska) 0,0030 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Mått (L x B) 30.48 m x 57.15 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Bredd (metrisk) 57,15 mm
Vikt (metrisk) 301 g
Alternativt artikelnummer J20C-2250-403