Läs mer
KD Scientific Kontinuerligt flödeskit
Produktkod. 11925596
Change view
Antal kanaler:
2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal kanaler Förpackningsstorlek
11925596 2 Varje
1 options
Produktkod. 11925596 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 780279
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-01-2027
För användning med Legato 270 & Legato KDS 270
Specifikationer
Spänning Hold (Håll)
Vikt (engelska) 1 lb.
Vikt (metrisk) 0.45 kg
Antal kanaler 2
Produkttyp Kontinuerligt flödeskit för Legato 270 och äldre KDS 270