Läs mer
SymLine Kontinuerlig nivåkontroll
Produktkod. 15988462
Change view
Produkttyp:
Nivåkontroll
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15988462 Nivåkontroll Varje
1 options
Produktkod. 15988462 Leverantör SymLine Leverantörsnummer 502042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21645.00 SEK
    17274.21 SEK / Paket med 1
    Save 4370.79 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Mätning av fyllnadsnivåer kontinuerligt - Övervakning av icke-transparenta kapslar på permanent basis - Inga problem med den kontinuerliga nivåkontrollenheten!
  • Automatisk varning för 5 olika fyllningsnivåer fritt justerbara - noggrannhet på upp till± 0,5 mm
  • Kontrollboxen har 5 fritt konfigurerbara uttag för att styra externa enheter
  • Den kompakta designen och oberoende strömförsörjningen möjliggör enkel hantering och installation, även utanför kopplingsskåp
  • Skivsensor för nivåkontroll av icke-ledande material - lätt att installera och justerbar i höjdled
  • Stångsensor och behållare med hylsa - Avtagbar hylsa för enkelt underhåll och rengöring med behållare tillverkad av elektrostatiskt ledande PE-HD-material
  • Specifications
    Produkttyp Nivåkontroll