Läs mer
SymLine Tillbehör för kontinuerlig nivåkontroll
Produktkod. 10272510
Inkluderar:
1 x bananplugg, 1 x klämma
1 x klämma, 1 ring ID 10 mm
1 x klämma, 1 x knapp pl μg
1 x klämma, 1 x ring ID 5 mm
2 x klämmor
2x 10 mm tryckknapp
ATEX zon 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Jordkabel (tryckknappskontakt)
Jordkabel och klämma
Nivåmätning med ATEX-licens, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Passning för kontinuerlig nivåkontroll (502042)
Produkttyp:
Antistatisk golvmatta
Jordningskabel
Jordningsrem
Jordplugg
Kapacitiv skivsensor
Kapacitiv stavsensor
Säkerhetsavfallslock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10272510
Brand: SymLine 108099
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för kontinuerlig nivåkontroll
Mätning av fyllnadsnivåer kontinuerligt - Övervakning av icke-transparenta kapslar på permanent basis - Inga problem med den kontinuerliga nivåkontrollenheten!
Specifikationer
Beskrivning Antistatisk golvmatta, etylenvinylacetat, mått (B x H x D): 610 x 1220 x 3 mm
Längd (metrisk) 1.22 m
Bredd (metrisk) 610 mm
Inkluderar Jordkabel (tryckknappskontakt)
För användning med (applikation) Eliminera/avleda statisk laddning
Produkttyp Antistatisk golvmatta