Läs mer
SymLine Tillbehör för kontinuerlig nivåkontroll
Produktkod. 10809340
Change view
Inkluderar:
1 x bananplugg, 1 x klämma
1 x klämma, 1 ring ID 10 mm
1 x klämma, 1 x knappplugg
1 x klämma, 1 x ring ID 5 mm
2 x klämmor
2x 10 mm tryckknapp
ATEX zon 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Anpassning för kontinuerlig nivåkontroll
Jordkabel
Jordkabel och klämma
Produkttyp:
Antistatisk golvmatta
Jordningskabel
Jordningsrem
Jordplugg
Kapacitiv skivsensor
Kapacitiv stavsensor
Säkerhetsavfallslock
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Produkttyp Förpackningsstorlek
10809340 2 x klämmor Jordningskabel Varje
15331157 1 x klämma, 1 x knappplugg Jordningskabel Varje
15978462 Anpassning för kontinuerlig nivåkontroll Säkerhetsavfallslock Varje
17397419 ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR Kapacitiv stavsensor -
17317429 ATEX zon 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga Kapacitiv skivsensor -
10518900 1 x klämma, 1 ring ID 10 mm Jordningskabel Varje
14663394 1 x klämma, 1 x ring ID 5 mm Jordningskabel Varje
15311157 2x 10 mm tryckknapp Jordplugg Varje
12664745 Jordkabel och klämma Jordningsrem Varje
10272510 Jordkabel Antistatisk golvmatta Varje
10347769 1 x bananplugg, 1 x klämma Jordningskabel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10809340 Leverantör SymLine Leverantörsnummer 108009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.00 SEK
    450.68 SEK / Paket med 1
    Save 39.32 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tillbehör för kontinuerlig nivåkontroll
Mätning av fyllnadsnivåer kontinuerligt - Övervakning av icke-transparenta kapslar på permanent basis - Inga problem med den kontinuerliga nivåkontrollenheten!
Specifikationer
Beskrivning Jordkabel, 2 x klämma, L = 1,5 m
Längd (metrisk) 1.5 m
Inkluderar 2 x klämmor
För användning med (utrustning) Säkerhetsavfallslock och anslutningsringar
Produkttyp Jordningskabel