Läs mer
SymLine Tillbehör för kontinuerlig nivåkontroll
Inkluderar:
1 x bananplugg, 1 x klämma
1 x klämma, 1 ring ID 10 mm
1 x klämma, 1 x knapp pl μg
1 x klämma, 1 x ring ID 5 mm
2 x klämmor
2x 10 mm tryckknapp
ATEX zon 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Jordkabel (tryckknappskontakt)
Jordkabel och klämma
Nivåmätning med ATEX-licens, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Passning för kontinuerlig nivåkontroll (502042)
Produkttyp:
Antistatisk golvmatta
Jordningskabel
Jordningsrem
Jordplugg
Kapacitiv skivsensor
Kapacitiv stavsensor
Säkerhetsavfallslock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mätning av fyllnadsnivåer kontinuerligt - Övervakning av icke-transparenta kapslar på permanent basis - Inga problem med den kontinuerliga nivåkontrollenheten!
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Jordkabel, 1 x klämma, 1 x ring ID 5 mm, L = 1,5 m |
| Längd (metrisk) | 1.5 m |
| Inkluderar | 1 x klämma, 1 x ring ID 5 mm |
| Produkttyp | Jordningskabel |