Läs mer
SymLine Tillbehör för kontinuerlig nivåkontroll
Description
Mätning av fyllnadsnivåer kontinuerligt - Övervakning av icke-transparenta kapslar på permanent basis - Inga problem med den kontinuerliga nivåkontrollenheten!
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Jordkabel, 1 x klämma, 1 x knappkontakt, L = 1,5 m |
| Längd (metrisk) | 1.5 m |
| Inkluderar | 1 x klämma, 1 x knappplugg |
| Produkttyp | Jordningskabel |