Läs mer
SymLine Tillbehör för kontinuerlig nivåkontroll
Produktkod. 15978462
Change view
Inkluderar:
1 x bananplugg, 1 x klämma
1 x klämma, 1 ring ID 10 mm
1 x klämma, 1 x knappplugg
1 x klämma, 1 x ring ID 5 mm
2 x klämmor
2x 10 mm tryckknapp
ATEX zon 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Anpassning för kontinuerlig nivåkontroll
Jordkabel
Jordkabel och klämma
Produkttyp:
Antistatisk golvmatta
Jordningskabel
Jordningsrem
Jordplugg
Kapacitiv skivsensor
Kapacitiv stavsensor
Säkerhetsavfallslock
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Produkttyp Förpackningsstorlek
15978462 Anpassning för kontinuerlig nivåkontroll Säkerhetsavfallslock Varje
15331157 1 x klämma, 1 x knappplugg Jordningskabel Varje
17397419 ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR Kapacitiv stavsensor -
17317429 ATEX zon 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga Kapacitiv skivsensor -
10809340 2 x klämmor Jordningskabel Varje
10518900 1 x klämma, 1 ring ID 10 mm Jordningskabel Varje
14663394 1 x klämma, 1 x ring ID 5 mm Jordningskabel Varje
15311157 2x 10 mm tryckknapp Jordplugg Varje
12664745 Jordkabel och klämma Jordningsrem Varje
10272510 Jordkabel Antistatisk golvmatta Varje
10347769 1 x bananplugg, 1 x klämma Jordningskabel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15978462 Proveedor SymLine N.º de proveedor 106507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4900.00 SEK
    4274.68 SEK / Paket med 1
    Save 625.32 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tillbehör för kontinuerlig nivåkontroll
Mätning av fyllnadsnivåer kontinuerligt - Övervakning av icke-transparenta kapslar på permanent basis - Inga problem med den kontinuerliga nivåkontrollenheten!
Especificaciones
Beskrivning Säkerhetsavfallslock, S60/61, GL25 (m), beslag för kontinuerlig nivåkontroll (502042), PE-HD elektrostatiskt ledande, kontakt för avgasfilter
Storlek S60/61, GL25 (m)
Inkluderar Anpassning för kontinuerlig nivåkontroll
Produkttyp Säkerhetsavfallslock
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.