Läs mer
SymLine Tillbehör för kontinuerlig nivåkontroll
Produktkod. 17397419
Change view
Inkluderar:
1 x bananplugg, 1 x klämma
1 x klämma, 1 ring ID 10 mm
1 x klämma, 1 x knappplugg
1 x klämma, 1 x ring ID 5 mm
2 x klämmor
2x 10 mm tryckknapp
ATEX zon 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Anpassning för kontinuerlig nivåkontroll
Jordkabel
Jordkabel och klämma
Produkttyp:
Antistatisk golvmatta
Jordningskabel
Jordningsrem
Jordplugg
Kapacitiv skivsensor
Kapacitiv stavsensor
Säkerhetsavfallslock
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Produkttyp Förpackningsstorlek
17397419 ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR Kapacitiv stavsensor -
15331157 1 x klämma, 1 x knappplugg Jordningskabel Varje
15978462 Anpassning för kontinuerlig nivåkontroll Säkerhetsavfallslock Varje
17317429 ATEX zon 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga Kapacitiv skivsensor -
10809340 2 x klämmor Jordningskabel Varje
10518900 1 x klämma, 1 ring ID 10 mm Jordningskabel Varje
14663394 1 x klämma, 1 x ring ID 5 mm Jordningskabel Varje
15311157 2x 10 mm tryckknapp Jordplugg Varje
12664745 Jordkabel och klämma Jordningsrem Varje
10272510 Jordkabel Antistatisk golvmatta Varje
10347769 1 x bananplugg, 1 x klämma Jordningskabel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17397419 Leverantör SymLine Leverantörsnummer 108178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3230.00 SEK
    2980.39 SEK / Paket med 1
    Save 249.61 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Tillbehör för kontinuerlig nivåkontroll
Mätning av fyllnadsnivåer kontinuerligt - Övervakning av icke-transparenta kapslar på permanent basis - Inga problem med den kontinuerliga nivåkontrollenheten!
Specifikationer
Beskrivning För korrekt funktionalitet använd i kombination med isolerande omkopplingsförstärkare 108278& Kapsel 108042-S1. Hus M18 x 1, aktivt ytmaterial PTFE, husmaterial mässing. Infällt monteringsbar. Avkänningsavstånd 1 till 8 mm justerbart.
Inkluderar ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Produkttyp Kapacitiv stavsensor