Beskrivning
- Materialet kan skrivas ut i full färg på din plats när du behöver det, och de fäster på metallytor, inklusive de flesta industrihyllor och lådor
- Idealiskt för att öka plockeffektiviteten i lager
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863 |
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | Magnetisk polyester |
| Utskrivbara sidor | Front |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Produkttyp | Label Tape |
| Visa mer |