Läs mer
IKA™ Rollerskakapparater med gungande och rullande verkan med kontinuerlig drift
Product Code. 13410587 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Modell:
Roller 10 Basic
Roller 10 Digital
Roller 6 Basic
Roller 6 Digital
Unit Size:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modell Unit Size
13410587 Roller 6 Basic Varje
13420587 Roller 6 Digital Varje
13440587 Roller 10 Digital Varje
13430587 Roller 10 Basic Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 13410587 Supplier IKA™ Supplier No. 0004010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22701.53 SEK
    20486.51 SEK / Paket med 1
    Save 2215.02 SEK
    9% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Rollerskakapparat med sex eller tio rullar för ett bredare spektrum av tillämpningar, speciellt inom det medicinska och biologiska området. IKA™ Rollerskakapparater med gungande och rullande verkan med kontinuerlig drift ger mjuk gung- och rullningsverkan med oändligt justerbara hastigheter.
  • Används för att blanda blodprover, fasta och flytande suspensioner och viskösa prover
  • Enheten kan användas med alla konventionella rör och cylindriska flaskor
  • Lätt avtagbara tillbehör för snabb rengöring vid provspill
  • Timer: Nedräkning, justerbar från 1 sek till 99 timmar. och 59 min.
  • Räknare: Visning av skaktid
  • Visning av felkod
  • Användbar vid 4 till 50°C i inkubatorer
  • Lämplig för kontinuerlig drift
  • Avtagbara rullar möjliggör skakning av större rör
  • Enkel drift med knappsats
  • Skakdiameter: 24,5 mm (höjd)
  • Hastighetsområde: 5 till 80 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Roterande vinkel 3°
Hastighetsintervall 30 rpm
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 50 °C
Wattal 24 W
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529 IP 21
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (metrisk) 115 mm
Längd (metrisk) plattform 350 mm
Fraktvikt (metrisk) 4 kg
Modell Roller 6 Basic
För användning med (applikation) Används för att blanda blodprover, fasta och flytande suspensioner och viskösa prover
Fuktighetsområde 80%
Förpackningsmängd 1 st.