Läs mer
Brady™ Kontinuerlig papperstejp för J2000-skrivare
Produktkod. 17100471 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
50,80 mm
76,20 mm
101,60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
17100471 101,60 mm Varje
17180461 50,80 mm -
17190461 76,20 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17100471 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 151135
Beräknad leverans: 26-11-2026
Pappersetikettmaterialet B-2550 är tillgängligt för fullfärgsutskrift på begäran i dina lokaler med BradyJet J2000 färgetikettskrivare.
  • För användning med BradyJet J2000 färgetikettskrivare
  • Etiketten är en ekonomisk lösning för allmän märkning med begränsad livslängd
  • Kan användas för att identifiera förpackningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material papper
Utskrivbara sidor Front
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Band
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BradyJet J2000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1 etikett/väska
Kvantitet 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +140 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +60 °C
Tjocklek (engelska) 0,0069 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.175 mm
Mått (L x B) 30.48 m x 101.6 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 101,60 mm
Vikt (metrisk) 521 g
Alternativt artikelnummer J20C-4000-2550