Learn More
Brady™ Kontinuerlig papperstejp för J2000-skrivare
Code produit 17190461 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Bredd (metrisk):
50,80 mm
76,20 mm
101,60 mm
Conditionnement:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Bredd (metrisk) Conditionnement
17190461 76,20 mm Varje
17180461 50,80 mm -
17100471 101,60 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17190461 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 151134
Beräknad leverans: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pappersetikettmaterialet B-2550 är tillgängligt för fullfärgsutskrift på begäran i dina lokaler med BradyJet J2000 färgetikettskrivare.
  • För användning med BradyJet J2000 färgetikettskrivare
  • Etiketten är en ekonomisk lösning för allmän märkning med begränsad livslängd
  • Kan användas för att identifiera förpackningar
Spécification
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material papper
Utskrivbara sidor Front
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Band
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BradyJet J2000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 1 etikett/väska
Kvantitet 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +140 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +60 °C
Tjocklek (engelska) 0,0069 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.175 mm
Mått (L x B) 30.48 m x 76.2 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76,20 mm
Vikt (metrisk) 391 g
Alternativt artikelnummer J20C-3000-2550
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.