Läs mer
Brady™ Kontinuerlig polyestertejp för BradyJet J4000 och J5000
Produktkod. 17479192
Change view
Bredd (metrisk):
57 mm
101 mm
152 mm
203,2 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
17479192 57 mm
17409192 101 mm
17449182 152 mm
17479182 203,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17479192 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 148665
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
B-2569 är idealisk för etiketter för inomhusanläggningar, inklusive 5S, säkerhet, varning, rörmarkörer, utrustning och visuella arbetsplatsetiketter på rostfritt stål och släta ytor.
  • Speciellt formulerad topplack förstärker färger och etikettens utseende
  • Testad för att tåla exponering för vätskor, alkohol och kemikalier, samt lysrör och UV-belysning inomhus
  • Topcoat skyddar trycket från kladd och tuffa förhållanden
  • Bläckstrålemottagliga etiketter för användning med BradyJet J4000 eller J5000 färgetikettskrivare
  • En bläckpatron krävs för att skriva ut detta material
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Continuous
Material Polyester (mottaglig för bläckstråle)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, identifiering av faror, lagermärkning
För användning med (utrustning) BradyJet J4000 och J5000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 1 Roll/Roll
Kvantitet 1 Tejp
Temperaturområde (engelska) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +60 °C
Tjocklek (engelska) 0.0047 in.
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Mått (LxB) 30.48 m x 57.15 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30 m
Bredd (engelska) 2.25 in.
Bredd (metrisk) 57 mm
Alternativt artikelnummer J50C-2250-2569