Läs mer
Brady™ Kontinuerlig polypropentejp för J2000-skrivare
Produktkod. 17130401
Change view
Bredd (metrisk):
57,00 mm
101,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
17130401 57,00 mm
17140401 101,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17130401 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 150758
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med BradyJet J2000 färgetikettskrivare
Låt ’inte en etikett på slutprodukten sänka din effektivitet. Med BS 5609 marina etiketter och BradyJet J2000 bläckstråleskrivare, dina ’etiketter sitter fast och syns, även till sjöss.
  • Intyga det– Etikettmaterialet B-2585 är kompatibelt med BS 5609 avsnitt 2 och 3
  • Håll det färgglatt– detta material rinner genom BradyJet J2000 för högupplöst fullfärgsutskrift
  • Håll det kompatibelt– dessa etiketter är certifierade för användning i global sjötransport och är idealiska för GHS kemiska etiketter
  • BradyJet skrivare låter dig skapa de fullfärgsetiketter du behöver för att uppfylla dina kunders och interna specifikationer
  • Med bläckstråleutskrift kan du skapa de fullfärgsetiketter du behöver utan att det klister som kan bryta ner laserskrivare
  • Ett band krävs för att skriva ut detta material. Använd artikelnummer J20-CMY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Främre
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Tape
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) General identification, Hazard communication identification, Marine labelling, Safety identification
För användning med (utrustning) BradyJet J2000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 1 Label/Roll
Kvantitet 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +300 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +149 °C
Tjocklek (engelska) 0,0088 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.224 mm
Mått (LxB) 30.48 m x 57.15 mm
Längd (engelska) 98.42 ft.
Längd (metrisk) 30.00 m
Bredd (engelska) 2,244 tum.
Bredd (metrisk) 57,00 mm
Vikt (metrisk) 220 g
Alternativt artikelnummer J20C-2250-2585