Beskrivning
- Speciellt formulerad topplack förstärker färger och etikettens utseende
- Testad för att tåla exponering för vätskor, alkohol och kemikalier, samt lysrör och UV-belysning inomhus
- Topcoat skyddar trycket från kladd och tuffa förhållanden
- Bläckstrålemottagliga etiketter för användning med BradyJet J4000 eller J5000 färgetikettskrivare
- En bläckpatron krävs för att skriva ut detta material
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863 |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kontinuerligt |
| Material | Vinyl (mottaglig för bläckstråleskrivare) |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Visa mer |