Läs mer
Bollé Safety Konturpolariserade skyddsglasögon
Produktkod. 12699150 Handla allt Bollé Safety Produkter
Produktkod. 12699150 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer CONTPOL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    539.96 SEK
    476.27 SEK / Paket med 1
    Save 63.69 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Skydda arbetare med robusta, skyddande, bekväma och lätta skyddsglasögon. De Bolle Safety CONTOUR är designade för att anpassa sig perfekt till näsan, så att ramen sitter perfekt på ditt ansikte.
  • Lätt och effektiv
  • Halkfri bro
  • Halkfria TIPGRIP skalmar
  • Antistatisk
  • Polariserad lins erbjuder oslagbar komfort genom att filtrera reflexer och reflexer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Risker med solstrålning: EN 172; Mekanisk risk - Låg energipåverkan - F
Linsbeläggning Reptålig
Beskrivning Lätta och effektiva skyddsglasögon
Ram färg Svart
Vikt (metrisk) 21 g
Ramtyp Justerbar bro