Beskrivning
- Finns med antingen genomskinlig polykarbonatlins med anti-dim och anti-repa beläggning, eller tonad ESP polykarbonatlins med anti-repbeläggning
- ESP beläggningsfilter 61% blått ljus, 63% synligt ljus och 100% UVB/UVA (solljus UV).
- Med TPE komfort näsrygg och skalmar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | europeisk standard |
| Linsbeläggning | Reptålig |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polykarbonat |
| UV-skydd | Ja |